Få mere at vide
Bollé Safety Rush+ Platinum™ Sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15568291 Shop alle Bollé Safety produkter
Linsefarve:
Clear
Klar
Røg
Ramme farve:
Rød, sort
Sort
White, Blue
Pakningsstørrelse:
1 par
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15568291
Brand: Bollé Safety RUSHPPSF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
RUSH-modellen tilbyder optisk kvalitet, permanent komfort og moderne design.
  • Øvre beskyttelse
  • Skridsikre tindinger
  • Justerbar skridsikker bro
  • Sikkerhedsbriller med klare linser er essentielle indendørs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsetype Platimun™
Linsefarve Røg
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Sort
Linse materiale Polycarbonat