Få mere at vide
Bolle Safety RUSH+ 2.0 sikkerhedsbriller med platin anti-dug og anti-ridsebelægning
Shop alle Bollé Safety produkterBeskrivelse
- Udviklet til barske miljøer: Designet til at modstå krævende industrielle forhold, hvilket gør det til et pålideligt valg for sikkerhedsprofessionelle på tværs af flere sektorer.
- Bredt synsfelt: Design med store linser forbedrer perifert syn, øger opmærksomheden og reducerer risikoen i dynamiske arbejdsmiljøer.
- PLATINUM-belægningsteknologi: Højtydende anti-tåge- og anti-ridsebelægning sikrer langvarig klarhed, selv under udfordrende forhold (K- og N-bedømmelse).
- Komfort hele dagen: En let og velafbalanceret ramme reducerer brugerens træthed og understøtter længere brug.
- Optimeret ergonomisk pasform: Bredt åbnende hængsler og fleksibelt næsestykke minimerer trykpunkter og forbedrer den samlede komfort.
- Reducerede mellemrum for bedre beskyttelse: Forbedret pasform hjælper med at begrænse mellemrum mellem ansigt og briller, hvilket øger sikkerheden.
- Fås i to størrelser (S og M/L): Sikrer en bedre pasform for et bredere brugersegment, hvilket forbedrer komfort og overholdelse.
- Alsidige objektivmuligheder: Flere linsetoninger tilgængelige, så de kan tilpasse sig forskellige lysforhold og krævende arbejdsmiljøer.
- Holdbar og omkostningseffektiv: Robust konstruktion og premium belægning forlænger produktets levetid og reducerer udskiftningsfrekvensen.
- Understøtter bæredygtighedsmål: Fremstillet med 28 genanvendte materialer, hvilket hjælper med at reducere miljøpåvirkningen og stemmer overens med ESG-forpligtelser.
- Forbedrer medarbejdernes adoption: Komfortabelt, tilpasningsdygtigt design fremmer ensartet slid og øger den overordnede sikkerhed på arbejdspladsen.
- Velegnet til flere industrier: Ideel til byggeri, produktion, vedligeholdelse, logistik og andre højrisikomiljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN ISO 16321-1 |
| Linsetype | C-mærket (Impact), UL1.2-klassificeret |
| Linsebelægning | Platin, Anti-dug, Anti-ridsning |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Rød, sort |
| Størrelse | Mellem/Stor |
| Materiale | Plast |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Vis mere |