Få mere at vide
uvex Rubiflex S NB27S Kemikaliebeskyttelseshandsker
Handskerne er fuldt belagt med NBR for kemikalieresistens og har en højkvalitets bomuldsinterlock-foring, der giver varmeisolering for øget mekanisk beskyttelse.
Brand: uvex 9893005
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- NBR-belagte sikkerhedshandsker med forstærket bomuldsinterlock støttemateriale
- Tyk, forstærket foring giver isolering til termisk beskyttelse
- Modstandsdygtig over for en række kemikalier, syrer, alkalier, mineralolier og opløsningsmidler
- Velegnet til applikationer, der kræver beskyttelse mod kemikalier og forskellige mekaniske risici
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
Tekniske data
Laboratorie | |
Grøn | |
Nitril | |
11 | |
Type A | |
Automotive, kemikaliehåndtering, fødevareforarbejdning, maskindrift, metalarbejde og sandblæsning | |
Handske | |
Rubiflex S NB27S |
NBR | |
Ja | |
Kemikaliebestandige handsker | |
2121X | |
JKNOPT | |
Unisex | |
Bomuld | |
27 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex Rubiflex S NB27S Kemikaliebeskyttelseshandsker > 11
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion