Få mere at vide
Rubidiumnitrat, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Rubidiumnitrat anvendes i infrarød stråling, der producerer pyrotekniske sammensætninger som et farvestof og et oxidationsmiddel, f.eks. i lokkefugle og belysningsblus. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af andre rubidiumforbindelser og rubidiummetal, til fremstilling af katalysatorer og i scintillationstællere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Rubidium nitrate |
Smeltepunkt | 310°C |
Farve | Hvid |
Fysisk form | Krystallinsk |
Mængde | 100 g |
Assay Procent Noter | (metalbasis) |
FN nummer | UN1477 |
Opløselighedsinformation | Soluble in water; Slightly soluble in acetone; Very soluble in HNO3 |
IUPAC navn | rubidium(1+)nitrat |
Formel vægt | 147.47 |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
X11I035 | Analysecertifikat | 18/10/2022 | 013496.14,013496.22 |
Z07G004 | Analysecertifikat | 30/06/2022 | 013496.14,013496.22 |
N28I070 | Analysecertifikat | 12/04/2022 | 013496.14,013496.22 |
Z03H073 | Analysecertifikat | 12/04/2022 | 013496.14,013496.22 |
U27E062 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 013496.14,013496.22 |