Få mere at vide
Rubidium nitrate, 99%
Beskrivelse
Rubidiumnitrat brugt i infrarød stråling, der producerer pyrotekniske sammensætninger som et farvestof og et oxidationsmiddel. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af andre rubidiumforbindelser og rubidiummetal, til fremstilling af katalysatorer og i scintillationstællere. Det bruges sjældent i fyrværkeri for at producere en rød-violet farve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Rubidium nitrate |
Smeltepunkt | 310°C |
Farve | Hvid |
Fysisk form | Krystallinsk |
Mængde | 50 g |
Assay Procent Noter | (metalbasis) |
FN nummer | UN1477 |
Opløselighedsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Very soluble in nitric acid. |
Formel vægt | 147.47 |
Procent renhed | 99.8% |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
N16J001 | Analysecertifikat | 09/05/2023 | 012889.30,012889.18,012889.09 |
B04N11 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 012889.30,012889.18,012889.09 |
G12L31 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 012889.30,012889.18,012889.09 |
T25D092 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 012889.30,012889.18,012889.09 |
M19H003 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 012889.30,012889.18,012889.09 |