Få mere at vide
RSV-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467387
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16467387 5 mg -
16424678 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16467387 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112673
MedChemExpress RSV-IN-1 is a human respiratory syncytical virus (hRSV) inhibitor, with an IC50 of 0.11 μM.
RSV-IN-1 is a human respiratory syncytical virus (hRSV) inhibitor, with an IC50 of 0.11 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RSV-IN-1
CAS 861139-16-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H21N5O4S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (233.93 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC=C(OC)C(C2=NN=C3N2N=C(C)C4=C3C=CC=C4)=C1)(N(CCO)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 427.48
Formel vægt 427.48
Procent renhed 99.33%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus