missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
RS-127445 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
RS-127445 hydrochloride is a selective, high affinity, orally bioavailable 5-HT2B receptor antagonist with a pKi of 9.5. RS-127445 hydrochloride shows 1000 fold selectivity for this receptor as compared to numerous other receptor and ion channel binding sites.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RS-127445 hydrochloride |
| CAS | 199864-86-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H17ClFN3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (97.55 mM) ∣H2O : 2.27 mg/mL (7.14 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | NC1=NC(C(C)C)=CC(C2=C3C=CC=CC3=C(F)C=C2)=N1.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.79 |
| Formel vægt | 317.79 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?