Få mere at vide
RS-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490368
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490368 5 mg
16487716 100 mg
16447908 10 mg
16413857 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490368 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19793
MedChemExpress RS-1 is a RAD51 activator, and also increases CRISPR/Cas9-mediated knock-in efficiencies.
RS-1 is a RAD51 activator, and also increases CRISPR/Cas9-mediated knock-in efficiencies.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RS-1
CAS 312756-74-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H16Br2N2O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (190.76 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=C(Br)C=C1)C2=CC=C(Br)C(S(=O)(NCC3=CC=CC=C3)=O)=C2
Molekylvægt (g/mol) 524.23
Formel vægt 524.23
Procent renhed 98.95%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death