Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640 Medium, pulver
Artikelnummer. 11554506 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
50 l
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
50 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11554506 50 l 50 L
10655953 1 l 1 L
11544506 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11554506 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 51800043
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
RPMI 1640 Medium, pulver
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-mediet blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiske celler i suspension og som et monolag. RPMI 1640 er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrsceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter og karcinomer. Life Technologies tilbyder en række RPMI Gibco™ 1640-modifikationer til en række cellekulturapplikationer.
Gibco™ RPMI 1640 adskiller sig fra andre medier, fordi det indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 indeholder biotin, vitaminB12 og PABA, som ikke findes i Eagles Minimal Essential Medium eller Dulbeccos Modified Eagle Medium. Derudover findes vitaminerne inositol og kolin i meget høje koncentrationer.
Produktets tiltænkte anvendelse
Til in vitro-diagnostisk brug. ADVARSEL: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anvendelser ud over den tilsigtede anvendelse kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Kunder, der bruger Gibco™ RPMI 1640 i en produktionsproces, og som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev for Life Technologies at henvise til vores Type II Drug Master File (DMF).
cGMP Fremstillings- og Kvalitetssystem
Gibco™ RPMI 1640 fremstilles på et cGMP-kompatibelt anlæg beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter 13485-standarden ISO . For kontinuitet Life Technologies i forsyningskæden tilbyder vi et tilsvarende Gibco™ RPMI 1640-produkt fremstillet på vores facilitet i Grand Island (31800-089). Denne facilitet er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret efter 13485-standarderne ISO .
RPMI 1640 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640 tilskud, ofte med 10% Fetal Bovine Serum (FBS). RPMI 1640 bruger et natriumbicarbonat-buffersystem (2,0 g/L) og kræver derforet CO2-miljø på 5-10% for at opretholde fysiologisk pH.
Pulverformer af Gibco™ L-15 cellekulturmedium kræver natriumbicarbonat-tilskud, pH-justering og filtrering ved forberedelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat, Ingen natriumbicarbonat
Til brug med (applikation) Cellekultur hos pattedyr
Mængde 50 l
Certificeringer/compliance ISO 13485-standarder, FDA
pH 7,4 til 7,6
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium, 50L, Pulver, 7,4 til 7,6 pH, med L-Glutamin, Phenol Red, 36 måneders holdbarhed, 230 til 280 mOsm/kg osmolalitet, til pattedyrscellekultur