Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640 Medium, lav HEPES, lav bicarbonat, ingen glutamin
Artikelnummer. 11574496 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11574496 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11574496 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 42402016
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag.
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-mediet blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiske celler i suspension og som monolag. RPMI 1640 er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrsceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter og karcinomer. Vi tilbyder en række RPMI Gibco™ 1640-modifikationer til en række cellekulturanvendelser. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Dette RPMI 1640 er modificeret som følger:
  • Med: phenolrødt, HEPES
  • Uden: L-glutamin
Den fuldstændige sammensætning er tilgængelig.
Gibco™ RPMI 1640 adskiller sig fra andre medier ved at indeholde reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 indeholder biotin, vitamin B12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Desuden findes vitaminerne inositol og cholin i meget høje koncentrationer.
Produktanvendelse
RPMI 1640 indeholder hverken proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor skal RPMI 1640 suppleres, sædvanligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 anvender et natriumbikarbonatbuffersystem (2,0 g/l) og kræver derfor et miljø med 5-10 % CO2 for at opretholde en fysiologisk pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1X
Form Væske
Produkttype RPMI 1640
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer HEPES, Fenolrød, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Mammalian cell culture
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 13485 standards, FDA
Osmolalitet 270 300 –mOsm/kg
pH 7 til 7,4
Indhold og opbevaring Opbevaring : 2 °C til 8° C, beskytter mod lys
Forsendelse : Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen
Kulturmiljø CO2
Oversigt Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium, 500mL, Liquid, 1 X Concentration, 7.0 to 7.4 pH, With Phenol Red, HEPES, 12 Months Shelf Life, 270 to 300mOsm/kg Osmolality, For Mammalian Cell Culture
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.