Description
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. RPMI 1640 er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Vi tilbyder en række af Gibco™ RPMI 1640-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne RPMI 1640 er modificeret som følger:
Med: Phenol Rød, HEPES
Uden: L-glutamin
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ RPMI 1640 er unik fra andre medier, fordi den indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer.
Produktanvendelse
Kun til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
RPMI 1640 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Specifications
Specifications
| Celletype | Pattedyrceller |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | RPMI 1640 |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | HEPES, Fenolrød, Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Show More |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.