Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640 medium, GlutaMAX™ Tillæg, HEPES
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11534526 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 500 ml
100 ml
20 x 100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
5000ml
500ml
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11534526 100 ml 100ml
11544526 500 ml 500ml
11564526 20 x 100 ml Pakke med 20
11554526 10 x 500 ml 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11534526 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 72400013
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
RPMI 1640 medium, GlutaMAX™ Tillæg, HEPES
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. RPMI 1640 er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Vi tilbyder en række af Gibco™ RPMI 1640-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Gibco™ RPMI 1640 er unik fra andre medier, fordi den indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer. Gibco™ RPMI 1640 med GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Kunder, der bruger Gibco™ RPMI 1640 i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra os for at henvise til vores Type II Drug Master File (DMF).
Dual-Site cGMP-fremstilling
Gibco™ RPMI 1640 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ RPMI 1640-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (72400-047). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
RPMI 1640 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX, Fenolrød, HEPES
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 100 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium, 100mL, væske, HEPES-buffer, phenolrød indikator, med Glutamax™ I, phenolrød, HEPES, standard serumtilskud, til pattedyrcellekultur