Beskrivelse
Kræver
Supplering
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. RPMI 1640 er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Vi tilbyder en række af Gibco™ RPMI 1640-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne RPMI er ændret som følger:
Med: Fenolrød, HEPES, lavt natriumbicarbonat
Uden: L-glutamin
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ RPMI 1640 er unik fra andre medier, fordi den indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer. Denne RPMI-formulering har den hollandske modifikation (tilsætning af HEPES, med natriumbicarbonat sænket til 1 g/L).
Produktets tilsigtede brug
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
RPMI 1640 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (1,0 g/L) og kræver derfor et 5-7 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco RPMI 1640 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytter og karcinomer |
| Celletype | Leukæmiske celler |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | HEPES, Fenolrød, Lavt natriumbicarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat |
| Vis mere |