Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640 Medium (hollandsk modifikation) (1X)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11560606
Skift visning
Mængde:
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
11560606 10 x 500 ml Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11560606 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 22409031
Edge
RPMI 1640 Medium (hollandsk modifikation) (1X)
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. RPMI 1640 er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Vi tilbyder en række af Gibco™ RPMI 1640-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Gibco™ RPMI 1640 er unik fra andre medier, fordi den indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer. Denne RPMI-formulering har den hollandske modifikation (tilsætning af HEPES, med natriumbicarbonat sænket til 1 g/L).
Produktet er kun beregnet
til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ RPMI 1640 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
RPMI 1640 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (1,0 g/L) og kræver derfor et 5-7 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype RPMI 1640 Medium
Med tilsætningsstoffer Fenolrød, HEPES
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 10 x 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
Regulatorisk status Må kun benyttes til forskningsformål.
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt RPMI 1640 Medium, 500mL, 1 X koncentration, flydende form, med phenolrød, HEPES, 12 måneders holdbarhed, 2 til °8 C opbevaringsforhold, bruges til pattedyrcellekultur