Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640 Medium
Artikelnummer. 12004997 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12004997 10 x 500 ml Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12004997 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21875091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1224.00 DKK
    1125.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 98.35 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
RPMI 1640 Medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag.
RPMI 1640-mediet blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiske celler i suspension og som et monolag. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-mediet er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrsceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter og karcinomer. Vi tilbyder en række RPMI 1640-mediemodifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rette formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Dette RPMI er modificeret som følger:
  • Med
    • glutamin
    • phenolrødt
  • Uden
    • HEPES
Den fuldstændige sammensætning er tilgængelig.
Anvendelse af RPMI
RPMI 1640-medium adskiller sig fra andre medier ved at indeholde reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640-medium indeholder biotin, vitamin B12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Desuden findes vitaminerne inositol og cholin i meget høje koncentrationer. RPMI 1640-medium indeholder hverken proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor skal RPMI 1640-medium suppleres, sædvanligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640-medium anvender et natriumbikarbonatbuffersystem (2,0 g/l) og kræver derfor et miljø med 5 – 10 % CO2 for at opretholde en fysiologisk pH.
Kunder, der bruger Gibco™ RPMI 1640 i en fremstillingsproces og har indsendt materiale til FDA, kan anmode os om en tilladelsesskrivelse til at henvise til vores Type II Drug Master File (DMF).
Overholdelse
Fremstillet på et cGMP-kompatibelt anlæg. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret efter ISO 13485-standarderne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1X
Form Væske
Produkttype RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 10 x 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Flasker
Osmolalitet 260 - 310 mOsm/kg
pH 7,0 til 7,4
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2 °C til °8 C (beskyt mod lys)
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Kulturmiljø CO2
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Show More Show Less
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.