Få mere at vide
Gibco™ RPMI 1640 Medium
Artikelnummer. 11530586 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
1000 ml
20 x 100 ml
500 ml
6 x 1000 ml
Med tilsætningsstoffer:
Fenolrød
Glutamin, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Pakningsstørrelse:
1 L
1 sæt
100ml
500ml
Pakke med 20
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
11530586 500 ml Glutamin, Fenolrød Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat 500ml
11540586 100 ml Glutamin, Fenolrød Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat 100ml
10432512 1000 ml Glutamin, Fenolrød Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat 1 L
11560586 20 x 100 ml Glutamin, Fenolrød Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat 1 sæt
10247302 6 x 1000 ml Glutamin, Fenolrød Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat Pakke med 6
11554446 20 x 100 ml Fenolrød Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11530586 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21875034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00 DKK
    144.65 DKK / 500ml
    Spare 12.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
RPMI 1640 Medium
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium blev oprindeligt udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. RPMI 1640 er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer. Vi tilbyder en række af Gibco™ RPMI 1640-modifikationer til en række cellekulturapplikationer.
Gibco™ RPMI 1640 er unik fra andre medier, fordi den indeholder reduktionsmidlet glutathion og høje koncentrationer af vitaminer. RPMI 1640 indeholder biotin, vitamin B 12 og PABA, som ikke findes i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Derudover er vitaminerne inositol og cholin til stede i meget høje koncentrationer.
Produkt tilsigtet anvendelse Til
in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Kunder, der bruger Gibco™ RPMI 1640 i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra os for at henvise til vores Type II Drug Master File (DMF).
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ RPMI 1640 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ RPMI 1640-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11875-127). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
RPMI 1640 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver RPMI 1640 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,0 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype RPMI 1640 Medium
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 7 til 7,4
Regulatorisk status In-vitro diagnostisk anvendelse
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt RPMI 1640 Medium, 500mL, 1 X koncentration, flydende form, med L-glutamin, phenolrød, 7 til 7,4 pH, 12 måneders holdbarhed, 260 til 310 mOsm/kg osmolalitet, 2 til 8 °C opbevaringsforhold til pattedyrceller, brugt til pattedyr