Få mere at vide
RPH-2823, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450799
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16450799 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16450799 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101595
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress RPH-2823, a basic triamterene derivative, induces a dose-dependent decrease in short-circuit current (SCC) and increase in transepithelial electrical resistance.
RPH-2823, a basic triamterene derivative, induces a dose-dependent decrease in short-circuit current (SCC) and increase in transepithelial electrical resistance.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RPH-2823
CAS 96558-24-6
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H22N8O2
Mængde 1 mg
SMIL OC(COC1=CC=C(C2=NC3=C(N)N=C(N)N=C3N=C2N)C=C1)CN(C)C
Molekylvægt (g/mol) 370.41
Formel vægt 370.41
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid