missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
RP 48497 (Eszopiclone Impurity C), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-(5-Chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClN4O/c12-7-1-2-9(15-5-7)16-6-8-10(11(16)17)14-4-3-13-8/h1-5H,6H2 |
| Formel vægt | 246.0308 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?