Få mere at vide
Rovazolac, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496987
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496987 5 mg -
16495196 100 mg 100mg
16484268 10 mg -
16400607 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16496987 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY109073
MedChemExpress Rovazolac is a liver x receptor (LXR) modulator extracted from patent WO2013130892A1.
Rovazolac is a liver x receptor (LXR) modulator extracted from patent WO2013130892A1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rovazolac
CAS 1454288-88-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H19F3N2O4S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation Ethanol : 25 mg/mL (55.25 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCC)CN1C(C2=CC=C(C3=CC(S(C)(=O)=O)=CC=C3)C=C2)=CC(C(F)(F)F)=N1
Molekylvægt (g/mol) 452.45
Formel vægt 452.45
Procent renhed 99.79%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation