Få mere at vide
Rotenone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422359
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16422359 1 g
16481128 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16422359 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1756
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Rotenone is an mitochondrial electron transport chain complex I inhibitor. Rotenone induces apoptosis through enhancing mitochondrial reactive oxygen species production.
Rotenone is an mitochondrial electron transport chain complex I inhibitor. Rotenone induces apoptosis through enhancing mitochondrial reactive oxygen species production.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rotenone
CAS 83-79-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H22O6
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (126.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL O=C1[C@]2([H])[C@](COC3=CC(OC)=C(OC)C=C32)([H])OC4=C5C(O[C@@H](C(C)=C)C5)=CC=C14
Molekylvægt (g/mol) 394.42
Formel vægt 394.42
Procent renhed 95.61%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease