missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rostafuroxin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16471297
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16471297 50 mg 50mg
16405068 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16471297 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12283

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Rostafuroxin (PST 2238), a digitoxigenin derivative, is an orally active and potent Na+,K+-ATPase (ATP1A1) antognist. Rostafuroxin binds specifically to the ATP1A1 extracellular domain and blocks respiratory syncytial virus (RSV)-triggered EGFR Tyr845 phosphorylation. Rostafuroxin has antihypertensive and anti-RSV activity.

Rostafuroxin (PST 2238), a digitoxigenin derivative, is an orally active and potent Na+,K+-ATPase (ATP1A1) antognist. Rostafuroxin binds specifically to the ATP1A1 extracellular domain and blocks respiratory syncytial virus (RSV)-triggered EGFR Tyr845 phosphorylation. Rostafuroxin has antihypertensive and anti-RSV activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rostafuroxin
CAS 156722-18-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H34O4
Mængde 50 mg
Synonym PST 2238
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (133.51 mM)
SMIL O[C@]([C@@](CC[C@@]1([H])[C@@]2(CC[C@H](O)C1)C)([H])[C@]2([H])CC3)(CC[C@@]4(C5=COC=C5)O)[C@]34C
Molekylvægt (g/mol) 374.51
Formel vægt 374.51
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.