Få mere at vide
Rosolsyre
Artikelnummer. 11410347
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410347 25 g 25g
11420347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21737.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 603-45-2 | C19H14O3 | 290,32 g/mol
Rosolsyre bruges som en pH-indikator i området fra 5,0 til 6,8. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingsfarvestofferne. Det er involveret i aktiveringen af hæmoxygenase og i hæmningen af DNA-fragmentering. Det finder anvendelse i selektiv isolering af coliforme bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Rosolsyre bruges som en pH-indikator i området fra 5,0 til 6,8. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingsfarvestofferne. Det er involveret i aktiveringen af hæmoxygenase og i hæmningen af DNA-fragmentering. Det finder anvendelse i selektiv isolering af coliforme bakterier.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, natriumhydroxid, kaliumhydroxid og stærke syrer. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-45-2
Molekylær formel C19H14O3
Molekylvægt (g/mol) 290.32
MDL nummer MFCD00001624
InChI nøgle FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym aurin, rosolic acid, corallin, p-rosolic acid, aurine, spirit aurine, corallin spirit soluble, 4,4'-dihydroxyfuchsone, aurin no. 555, 4-bis 4-hydroxyphenyl methylene cyclohexa-2,5-dienone
PubChem CID 5100
ChEBI CHEBI:34544
IUPAC navn 4-[bis(4-hydroxyphenyl)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)=C1C=CC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rosolic acid
Mængde 25 g
Beilstein 2055205
Merck Index 14,881
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, natriumhydroxid, kaliumhydroxid og stærke syrer. Uopløselig i vand.
Formel vægt 290.32
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rosolic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Rosolic acid