Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rosolsyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11976921 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11976921 500 g Glasflaske 500g
10615102 25 g Glasflaske 25g
10461461 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11976921 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 229835000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 603-45-2 | C19H14O3 | 290,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-45-2
Molekylær formel C19H14O3
Molekylvægt (g/mol) 290.32
MDL nummer MFCD00001624
InChI nøgle FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym aurin, rosolic acid, corallin, p-rosolic acid, aurine, spirit aurine, corallin spirit soluble, 4,4'-dihydroxyfuchsone, aurin no. 555, 4-bis 4-hydroxyphenyl methylene cyclohexa-2,5-dienone
PubChem CID 5100
ChEBI CHEBI:34544
IUPAC navn 4-[bis(4-hydroxyphenyl)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)=C1C=CC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rosolic acid
Farve Brun-Rød
Tab ved tørring 10% maks. (110 °C, 1 time)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 08,361
Merck Index 15,872
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i Naoh, Koh, 70% H2So4 og HCL, frit opløselige i alkohol, let opløselige i ether og kloroform
Formel vægt 290.32
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rosolic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.