Få mere at vide
Roseoflavin,≥ 97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11494591 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494591 0.1 g 100mg
1 options
Artikelnummer. 11494591 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215425280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23890.00 DKK
    22755.57 DKK / 100mg
    Spare 1134.43 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Antibakteriel
Kemiske identifikatorer
CAS 51093-55-1
Molekylær formel C18H23N5O6
Molekylvægt (g/mol) 405.411
InChI nøgle IGQLDUYTWDABFK-GUTXKFCHSA-N
Synonym roseoflavin, roseoflavine, 8-demethyl-8-dimethylamino riboflavin, 1-deoxy-1-8-dimethylamino-7-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo g pteridin-10 2h-yl-d-ribitol
PubChem CID 49867612
ChEBI CHEBI:72346
IUPAC navn 8-(dimethylamino)-7-methyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridin-2,4-dion
SMIL CC1=CC2=C(C=C1N(C)C)N(C3=NC(=O)NC(=O)C3=N2)CC(C(C(CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Roseoflavin
Farve Brun
Analyseprocentområde ≥97%
Mængde 0.1 g
Formel vægt 405.4
Fysisk form Fast stof