Få mere at vide
Romifidine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30138042
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138042 100 mg
18011650 25 mg
18041710 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR640050100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65896-14-2
Molekylær formel C9 H9 Br F N3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 294.55
Synonym 1H-Imidazol-2-amine, N-(2-bromo-6-fluorophenyl)-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Romifidine hydrochloride, STH 2130Cl, Sedivet, N-(2-Bromo-6-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-Imidazol-2-amine hydrochloride (1:1), Romifidine Hydrochloride
IUPAC navn N-(2-bromo-6-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine;hydrochloride
SMIL Cl.Fc1cccc(Br)c1NC2=NCCN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Romifidine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9BrFN3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
Formel vægt 292.9731
Procent renhed >95%