CAS RN 65896-14-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Romifidine Hydrochloride, TRC
CAS: 65896-14-2 Molekylær formel: C9 H9 Br F N3 . Cl H Molekylvægt (g/mol): 294.55 Synonym: 1H-Imidazol-2-amine, N-(2-bromo-6-fluorophenyl)-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI),Romifidine hydrochloride,STH 2130Cl,Sedivet,N-(2-Bromo-6-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-Imidazol-2-amine hydrochloride (1:1),Romifidine Hydrochloride IUPAC navn: N-(2-bromo-6-fluorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine;hydrochloride SMIL: Cl.Fc1cccc(Br)c1NC2=NCCN2