Få mere at vide
Rogaratinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Rogaratinib (BAY1163877) is a potent and selective fibroblast growth factor receptor (FGFR) inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rogaratinib |
| CAS | 1443530-05-9 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H26N6O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | BAY1163877 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (10.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1NCCN(CC2=C(COC)C(C3=CC4=CC(C)=CC(OC)=C4S3)=C5C(N)=NC=NN52)C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.56 |
| Vis mere |