Få mere at vide
Roflumilast N-oxide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483108
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483108 10 mg 10mg
16462626 25 mg -
16449666 50 mg -
16425847 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483108 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100639
MedChemExpress Roflumilast N-oxide is a PDE type 4 inhibitor.
Roflumilast N-oxide is a PDE type 4 inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Roflumilast N-oxide
CAS 292135-78-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H14Cl2F2N2O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (596.36 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=C(Cl)C=N(C=C1Cl)=O)C2=CC=C(OC(F)F)C(OCC3CC3)=C2
Molekylvægt (g/mol) 419.21
Formel vægt 419.21
Procent renhed 99.52%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation