Få mere at vide
Roflumilast, MedChemExpress
Beskrivelse
Roflumilast is a selective PDE4 inhibitor with IC50s of 0.7, 0.9, 0.7, and 0.2 nM for PDE4A1, PDEA4, PDEB1, and PDEB2, respectively, without affecting PDE1, PDE2, PDE3 or PDE5 isoenzymes from various cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Roflumilast |
| CAS | 162401-32-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H14Cl2F2N2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (124.00 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(NC1=C(Cl)C=NC=C1Cl)C2=CC=C(OC(F)F)C(OCC3CC3)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 403.21 |
| Formel vægt | 403.21 |
| Vis mere |