Få mere at vide
ROCK-IN-2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486527
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486527 5 mg 5mg
16454856 100 mg -
16423808 10 mg -
16410187 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486527 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10319
MedChemExpress ROCK-IN-2 (Azaindole 1; TC-S 7001) is an orally active and ATP-competitive ROCK inhibitor with IC50s of 0.6 and 1.1 nM for human ROCK-1 and ROCK-2, respectively.
ROCK-IN-2 (Azaindole 1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ROCK-IN-2
CAS 867017-68-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H13ClF2N6O
Mængde 5 mg
Synonym Azaindole 1 TC-S 7001
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (82.75 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=NC(Cl)=CC(NC2=CC(F)=C(OC3=C4C(NC=C4C)=NC=C3)C(F)=C2)=N1
Molekylvægt (g/mol) 402.79
Formel vægt 402.79
Procent renhed 98.04%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus