missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rociletinib hydrobromide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486896
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486896 100 mg 100mg
16456778 10 mg -
16439327 5 mg -
16432857 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16486896 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15729A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Rociletinib hydrobromide (CO-1686 hydrobromide) is an orally delivered kinase inhibitor that specifically targets the mutant forms of EGFR including T790M, and the Ki values for EGFRL858R/T790M and EGFRWT are 21.5 nM and 303.3 nM, respectively.

Rociletinib hydrobromide (CO-1686 hydrobromide) is an orally delivered kinase inhibitor that specifically targets the mutant forms of EGFR including T790M, and the Ki values for EGFRL858R/T790M and EGFRWT are 21.5 nM and 303.3 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rociletinib hydrobromide
CAS 1446700-26-0
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H29BrF3N7O3
Mængde 100 mg
Synonym CO-1686 hydrobromide AVL-301 hydrobromide CNX-419 hydrobromide
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 59 mg/mL (92.70 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL C=CC(NC1=CC=CC(NC2=NC(NC3=CC=C(N4CCN(C(C)=O)CC4)C=C3OC)=NC=C2C(F)(F)F)=C1)=O.[H]Br
Molekylvægt (g/mol) 636.46
Formel vægt 636.46
Procent renhed 98.04%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.