Få mere at vide
RO1138452, MedChemExpress
Beskrivelse
RO1138452 is a potent and selective IP (prostacyclin) receptor antagonist. RO1138452 displays high affinity for IP receptors. In human platelets, pKi is 9.3±0.1
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RO1138452 |
| CAS | 221529-58-4 |
| Farve | Light Nude |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H23N3O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | CAY10441 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (323.20 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (80.80 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(C)OC1=CC=C(CC2=CC=C(NC3=NCCN3)C=C2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.41 |
| Vis mere |