Få mere at vide
Ro 67-7476, MedChemExpress
Descrizione
Ro 67-7476 is a potent positive allosteric modulator of mGluR1 and potentiates glutamate-induced calcium release in HEK293 cells expressing rat mGluR1a with an EC50 of 60.1 nM. Ro 67-7476 is a potent P-ERK1/2 agonist and activates ERK1/2 phosphorylation in the absence of exogenously added glutamate (EC50=163.3 nM).
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Ro 67-7476 |
| CAS | 298690-60-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H18FNO2S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 40 mg/mL (125.24 mM) |
| SMIL | O=S(N1[C@H](C2=CC=C(F)C=C2)CCC1)(C3=CC=C(C)C=C3)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.39 |
| Formel vægt | 319.39 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?