Få mere at vide
Ro 61-8048, MedChemExpress
Beskrivelse
Ro 61-8048 is an orally active and selective inhibitor of kynurenine 3-hydroxylase, with an IC50 of 37 nM. Ro 61-8048 provokes a significant increase of extracellular kynurenic acid concentrations.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ro 61-8048 |
| CAS | 199666-03-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H15N3O6S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 59 mg/mL (139.99 mM) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)(NC2=NC(C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)=CS2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.45 |
| Formel vægt | 421.45 |
| Vis mere |