Få mere at vide
Ro 46-2005, MedChemExpress
Beskrivelse
Ro 46-2005 is a novel synthetic non-peptide endothelin receptor antagonist, inhibits the specific binding of 125I-ET-1 to human vascular smooth muscle cells (ETA receptor) with IC50 of 220 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ro 46-2005 |
| CAS | 150725-87-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H27N3O6S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (211.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)(NC2=NC=NC(OCCO)=C2OC3=CC=CC(OC)=C3)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.54 |
| Formel vægt | 473.54 |
| Vis mere |