Få mere at vide
RO-28-1675, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456767
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16456767 5 mg
16434068 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16456767 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10595
MedChemExpress RO-28-1675 is a potent allosteric glucokinase (GK) activator with an EC50 of 54 nM. RO-28-1675 can be used for the research of type 2 diabetes.
RO-28-1675 is a potent allosteric glucokinase (GK) activator with an EC50 of 54 nM. RO-28-1675 can be used for the research of type 2 diabetes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RO-28-1675
CAS 300353-13-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H22N2O3S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (132.10 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@@H](C1=CC=C(C=C1)S(=O)(C)=O)CC2CCCC2)NC3=NC=CS3
Molekylvægt (g/mol) 378.51
Formel vægt 378.51
Procent renhed 99.62%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism