missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
RN-18, MedChemExpress
Beskrivelse
RN-18 is a HIV-1 viral infectivity factor (HIV-1 Vif) inhibitor with an IC50 of 6 μM in nonpermissive H9 cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RN-18 |
| CAS | 431980-38-0 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H16N2O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (262.87 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=CC=C1OC)C2=CC=CC=C2SC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.42 |
| Formel vægt | 380.42 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?