Få mere at vide
RN 1747, TRC
Artikelnummer. 30409871
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409871 250 mg
30413380 50 mg
30409248 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30409871 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR637008250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1024448-59-6
Molekylær formel C17H18ClN3O4S
Molekylvægt (g/mol) 395.87
Synonym RN 1747, 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)sulfonyl-4-benzylpiperazine
IUPAC navn 1-benzyl-4-(4-chlor-2-nitrophenyl)sulfonylpiperazin
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1S(=O)(=O)N2CCN(Cc3ccccc3)CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)sulfonyl-4-benzylpiperazine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18ClN3O4S/c18-15-6-7-17(16(12-15)21(22)23)26(24,25)20-10-8-19(9-11-20)13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2
Formel vægt 395.0707