missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
RN 1734, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22Cl2N2O2S/c1-10(2)17-7-8-18(11(3)4)21(19,20)14-6-5-12(15)9-13(14)16/h5-6,9-11,17H,7-8H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 352.0779 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?