missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RN 1734, TRC

Artikelnummer. 30413360
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413360 250 mg
30420210 100 mg
30419918 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413360 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR637005250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 946387-07-1
Molekylær formel C14H22Cl2N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 353.31
Synonym RN 1734, 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide
IUPAC navn 2,4-dichloro-N-propan-2-yl-N-[2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzenesulfonamide
SMIL CC(C)NCCN(C(C)C)S(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22Cl2N2O2S/c1-10(2)17-7-8-18(11(3)4)21(19,20)14-6-5-12(15)9-13(14)16/h5-6,9-11,17H,7-8H2,1-4H3
Formel vægt 352.0779
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.