Få mere at vide
Rituximab Mouse, FITC, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
2670.00 DKK - 18295.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | Rituximab |
|---|---|
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugeret | FITC |
| Værtsarter | Hybridoma |
| Regulatorisk status | RUO |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
17136651
|
ACROBiosystems
RIB-FY35c-25ug |
25 μg |
2670.00 DKK
25µg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
17126651
|
ACROBiosystems
RIB-FY35c-200ug |
200 μg |
18295.00 DKK
200µg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Rituximab Monoclonal antibody specifically detects Rituximab.Tekniske data
| Rituximab | |
| FITC | |
| RUO | |
| Primary |
| Monoclonal | |
| Hybridoma | |
| IgG1 | |
| -20°C, aviod light |