missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ritanserin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16456867
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16456867 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16456867 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10791

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Ritanserin (R 55667) is a highly potent, relatively selective, orally active, long acting antagonist of 5-HT2 receptor, with an IC50 of 0.9 nM, less active on Histamine H1, Dopamine D2, Adrenergic α1, Adrenergic α2 receptors.

Ritanserin (R 55667) is a highly potent, relatively selective, orally active, long acting antagonist of 5-HT2 receptor, with an IC50 of 0.9 nM, less active on Histamine H1, Dopamine D2, Adrenergic α1, Adrenergic α2 receptors.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ritanserin
CAS 87051-43-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H25F2N3OS
Mængde 5 mg
Synonym R 55667
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (52.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL CC1=C(C(N(C=CS2)C2=N1)=O)CCN(CC/3)CCC3=C(C4=CC=C(F)C=C4)\C5=CC=C(F)C=C5
Molekylvægt (g/mol) 477.57
Formel vægt 477.57
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.