Få mere at vide
Risarestat, MedChemExpress
Beskrivelse
Risarestat (CT-112), an aldose reductase inhibitor, is developed for the treatment of diabetic complications.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Risarestat |
| CAS | 79714-31-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H21NO4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | CT 112 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 105 mg/mL (324.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1)SC(C2=CC=C(OCCCCC)C(OCC)=C2)C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.41 |
| Vis mere |