missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ripretinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Ripretinib (DCC-2618) targets and binds to both wild-type and mutant forms of KIT and PDGFRA specifically at their switch pocket binding sites, thereby preventing the switch from inactive to active conformations of these kinases and inactivating their wild-type and mutant forms. Ripretinib (DCC-2618) also inhibits multiple other kinase targets, such as FLT3 and KDR (or VEGFR-2). DCC-2618 exerts antineoplastic effect and induces apoptosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ripretinib |
| CAS | 1442472-39-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H21BrFN5O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | DCC-2618 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (48.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC(C2=CC3=C(C=C(NC)N=C3)N(CC)C2=O)=C(Br)C=C1F)NC4=CC=CC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 510.36 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?