missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Riociguat, MedChemExpress
Beskrivelse
Riociguat is an oral stimulator of soluble guanylate cyclase (sGC) used in the treatment of pulmonary hypertension.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Riociguat |
| CAS | 625115-55-1 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H19FN8O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | BAY 632521 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (47.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC1=CC=CC=C1CN2C3=NC=CC=C3C(C4=NC(N)=C(C(N)=N4)N(C)C(OC)=O)=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.42 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?