Få mere at vide
Rimeporide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16440178
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16440178 5 mg -
16451789 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16440178 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19273
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Rimeporide (EMD-87580) is a potent and selective inhibitor of the Na+/H+ exchanger (NHE-1).
Rimeporide (EMD-87580) is a potent and selective inhibitor of the Na+/H+ exchanger (NHE-1).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rimeporide
CAS 187870-78-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H15N3O5S2
Mængde 5 mg
Synonym EMD-87580
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (59.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(NC(N)=N)C1=CC(S(=O)(C)=O)=C(S(=O)(C)=O)C=C1C
Molekylvægt (g/mol) 333.38
Formel vægt 333.38
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism