Få mere at vide
Rilzabrutinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Rilzabrutinib (PRN1008) is a reversible covalent, selective and oral active inhibitor of Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK), with an IC50 of 1.3 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rilzabrutinib |
| CAS | 1575596-29-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C36H40FN9O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | PRN1008 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 130 mg/mL (195.27 mM) |
| SMIL | NC1=C2C(C3=C(C=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)F)=NN([C@H]5CN(CCC5)C(/C(C#N)=C/C(C)(N6CCN(C7COC7)CC6)C)=O)C2=NC=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 665.76 |
| Vis mere |