Få mere at vide
Rifamycin SV sodium, 98+%, Thermo Scientific™
768.67 DKK - 2701.53 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 14897-39-3
Molekylær formel C37H47NNaO12
Molekylvægt (g/mol) 720.77
MDL nummer MFCD09752825
InChI nøgle YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N
PubChem CID 124219641
IUPAC navn sodium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.1⁴,⁷.0⁵,²⁸]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl acetate
SMIL [Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15475359
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63095.03
1g
768.67 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15485359
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63095.06
5g
2701.53 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in water, alcohol and dimethyl sulfoxide.
Notes
Air and light sensitive. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
14897-39-3
720.77
YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N
sodium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.1⁴,⁷.0⁵,²⁸]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl acetate
C37H47NNaO12
MFCD09752825
124219641
[Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O
Tekniske data
Rifamycin SV sodium
Orange to Red
MFCD09752825
Soluble in water,alcohol and dimethyl sulfoxide.
[Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O
720.77
719.45
14897-39-3
C37H47NNaO12
14,8218
YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N
sodium (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.1⁴,⁷.0⁵,²⁸]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-octaen-13-yl acetate
124219641
≥98%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 238-965-7
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater