missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rifampicin N-4’-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rifampicin N-4'-Oxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C43H58N4O13/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-46-15-17-47(9,56)18-16-46)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,60-40)58-19-14-29(57-10)23(3)39(59-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1 |
| Formel vægt | 838.4 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?