CAS RN 125833-03-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Rifampicin N-4’-Oxide, TRC
CAS: 125833-03-6 Molekylær formel: C43 H58 N4 O13 Molekylvægt (g/mol): 838.94 Synonym: Rifamycin, 3-[[(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)imino]methyl]- (9CI),Rifamycin, 3-[[(4-methyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-, N-oxide,2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan, rifamycin deriv.,Rifampicin N-Oxide SMIL: CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)c(\C=N\N5CC[N+](C)([O-])CC5)c(O)c4c3C2=O